Merck
BDPH9BCD720D
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)piperidine-4-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)piperidine-4-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H28O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.4
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD720D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H28N2O4/c1-13(2,3)20-11(18)15(7-9-16-10-8-15)17-12(19)21-14(4,5)6/h16H,7-10H2,1-6H3,(H,17,19)
Inchi Key
PPNHBFSESHCUKS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)