Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD72BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H2BrCl2FN2/c9-5-4(10)1-3-7(6(5)12)13-2-14-8(3)11/h1-2H
Inchi Key
OETZGFXDAJQFQG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
