Merck
BDPH9BCD7331
Bide Pharmatech
(2-Bromothiazol-5-yl)methanamine
Synonym(e):
(2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H5N2Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD7331 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H,1,6H2
Inchi Key
JZLXHPPZGZESTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)