Merck
BDPH9BCD7426
Bide Pharmatech
3,7-Bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
Synonym(e):
3,7-bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H12S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.45
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H12S3/c1-15-9-3-5-11-12-6-4-10(16-2)8-14(12)17-13(11)7-9/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
RSYHTEXJJZAXCW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)