Merck
BDPH9BCD74FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(4-aminobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 4-(4-aminobenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD74FF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H23O3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.38
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD74FF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H23N3O3/c1-16(2,3)22-15(21)19-10-8-18(9-11-19)14(20)12-4-6-13(17)7-5-12/h4-7H,8-11,17H2,1-3H3
Inchi Key
PCJKGZGOTDJFBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to Yellow to Brown Solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)