Merck
BDPH9BCD751B
Bide Pharmatech
4,4'-([1,2,5]Thiadiazolo[3,4-c]pyridine-4,7-diyl)dibenzaldehyde
Synonym(e):
4,4'-([1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine-4,7-diyl)dibenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H11O2N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.38
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD751B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H11N3O2S/c23-10-12-1-5-14(6-2-12)16-9-20-17(19-18(16)21-25-22-19)15-7-3-13(11-24)4-8-15/h1-11H
Inchi Key
SDULRKVMCJLTDI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)