Merck
BDPH9BCD76D4
Bide Pharmatech
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[de]isochromene-1,3-dione
Synonym(e):
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H17O5B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD76D4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H17BO5/c1-17(2)18(3,4)24-19(23-17)13-9-8-12-14-10(13)6-5-7-11(14)15(20)22-16(12)21/h5-9H,1-4H3
Inchi Key
IMJFXTLOXFNONV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)