Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD76E2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
Inchi Key
OCTPYXPSXKTDIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
