Fortfahren mit
BDPH9BCD7A7F
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)oxazole hydrochloride
Synonym(e):
4-(chloromethyl)-1,3-oxazole hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H5O1N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H4ClNO.ClH/c5-1-4-2-7-3-6-4;/h2-3H,1H2;1H
Inchi Key
YRZLGIRPSNYMNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)