Merck
BDPH9BCD7BF3
Bide Pharmatech
Methyltriphenoxysilane
Synonym(e):
methyltriphenoxysilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H18O3Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.44
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD7BF3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H18O3Si/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
Inchi Key
DRXHEPWCWBIQFJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)