Fortfahren mit
BDPH9BCD7C04
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
Synonym(e):
5-bromo-6-hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.01
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-2-7-4(9)3(6)5(10)8-2/h3H,1H2,(H,7,9)(H,8,10)
Inchi Key
ZAKXWSORBVRPGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)