Merck
BDPH9BCD7CCF
Bide Pharmatech
Methyl 3-amino-5-(hydroxymethyl)benzoate
Synonym(e):
methyl 3-amino-5-(hydroxymethyl)benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD7CCF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)7-2-6(5-11)3-8(10)4-7/h2-4,11H,5,10H2,1H3
Inchi Key
MOYDZZVEYJZZGZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)