Fortfahren mit
BDPH9BCD7E11
Bide Pharmatech
(5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
Synonym(e):
[5-bromo-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1N1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.02
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO/c8-4-1-5(7(9,10)11)6(3-13)12-2-4/h1-2,13H,3H2
Inchi Key
QMAJKOPVUYTESD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)