Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD7EF7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H28BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-8-9-14(12-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-9,12H,10-11H2,1-7H3
Inchi Key
QPJZARVRVXOYNV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
