Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-10-7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11-5/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FZIFUKQWKWRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?