Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD80E2

Bide Pharmatech

3-Amino-N-methylbenzamide

Synonym(e):

3-amino-N-methylbenzamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD80E2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H10N2O/c1-10-8(11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)

Inchi Key

PYDQTASEULDNRL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

pcodes

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen