Fortfahren mit
BDPH9BCD817A
Bide Pharmatech
1,2,3,4,5,6-Hexahydrobenzo[b]azocine
Synonym(e):
1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-6-10-7-3-4-8-11(10)12-9-5-1/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6,9H2
Inchi Key
VTIJFGNTDHLPLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)