Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD856A

Bide Pharmatech

2-(5-Fluoropyridin-2-yl)propanenitrile

Synonym(e):

2-(5-fluoropyridin-2-yl)propanenitrile

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H7N2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD856A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H7FN2/c1-6(4-10)8-3-2-7(9)5-11-8/h2-3,5-6H,1H3

Inchi Key

WHULKHBFLQLDJQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen