Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD85BA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C24H21BO2Si/c26-25(27)20-16-18-24(19-17-20)28(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-19,26-27H
Inchi Key
PMOBXFBCSAQLOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
