Fortfahren mit
BDPH9BCD85C7
Bide Pharmatech
4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Synonym(e):
4-chloro-2-(ethylsulfanyl)quinazoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9N2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.71
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H9ClN2S/c1-2-14-10-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11)13-10/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
YXMGMRFURWMKDY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)