Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD8697 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-13-11-4-3-9(5-12(11)14-2)6-15-7-10-8-16-10/h3-5,10H,6-8H2,1-2H3
Inchi Key
HXJFFWGEHYIYMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

