Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD8907 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)6-3-4-7(13-5-6)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
NRFRJTLIEGYCOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
