Fortfahren mit
BDPH9BCD898B
Bide Pharmatech
2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
Synonym(e):
2-chloro-7-methyl-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O1N4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.58
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H5ClN4O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H,9,10,12)
Inchi Key
HTRDGUDBXFNIOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)