Merck
BDPH9BCD89DA
Bide Pharmatech
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Synonym(e):
[2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6N1Cl2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD89DA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6Cl2F3N/c9-6-2-1-5(8(11,12)13)7(10)4(6)3-14/h1-2H,3,14H2
Inchi Key
NDXOPDUEXPJASP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)