Merck
BDPH9BCD8A02
Bide Pharmatech
2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol
Synonym(e):
(2-bromo-4-fluorophenyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD8A02 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8A02 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Inchi Key
XGAMLBPEVCLQEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Almost white Crystal or Powder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)