Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD8A4F

Bide Pharmatech

(Chloromethyl)ethenyl-Benzene

Synonym(e):

1-(chloromethyl)-2-vinylbenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD8A4F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H9Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.62
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8A4F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid

Inchi Code

1S/C9H9Cl/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h2-6H,1,7H2

Inchi Key

KKLSEIIDJBCSRK-UHFFFAOYSA-N

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen