Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD8A65
Bide Pharmatech
3-Aminopentanoic acid
Synonym(e):
3-aminopentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11O2N1
Molekulargewicht:
117.15
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
QFRURJKLPJVRQY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)