Fortfahren mit
BDPH9BCD8A7C
Bide Pharmatech
6-Bromo-8-chloro-1,2-dihydroquinolin-2-one
Synonym(e):
6-bromo-8-chloro-2(1H)-quinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5O1N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-3-5-1-2-8(13)12-9(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
Inchi Key
RJIPPGGSXPKBAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)