Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD8A7D

Bide Pharmatech

1-(Bromoethynyl)-4-(trifluoromethyl)benzene

Synonym(e):

1-(bromoethynyl)-4-(trifluoromethyl)benzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H4Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8A7D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H4BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H

Inchi Key

FQCMLRXZSBFXQH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow liquid or semi-solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen