Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD8A99 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-4-1-6(9)5-3-10-11-7(5)2-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Inchi Key
JORDVWJEXMDSBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow-brown powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
