Fortfahren mit
BDPH9BCD8B04
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)-4-chlorobutan-1-one
Synonym(e):
1-(4-bromophenyl)-4-chloro-1-butanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.55
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H10BrClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(13)2-1-7-12/h3-6H,1-2,7H2
Inchi Key
WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)