Merck
BDPH9BCD8B4E
Bide Pharmatech
Diethyl octylphosphonate
Synonym(e):
diethyl octylphosphonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H27O3P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.32
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8B4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H27O3P/c1-4-7-8-9-10-11-12-16(13,14-5-2)15-6-3/h4-12H2,1-3H3
Inchi Key
MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)