Fortfahren mit
BDPH9BCD8BBF
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
Synonym(e):
2-hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-7(5-10)9(11)8(4-6)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
NDGVJTXAOLGFKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)