Merck
BDPH9BCD8CB7
Bide Pharmatech
5-Chloro-4-methylthiophene carboxylic acid
Synonym(e):
5-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.62
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8CB7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(6(8)9)10-5(3)7/h2H,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
DFFITKIQYSTVPF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)