Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD8D1F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H3,12,13,14)
Inchi Key
CKIJAMRTNUPVAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow powder
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
