Merck
BDPH9BCD8D74
Bide Pharmatech
(2S,2'S,2''S)-3,3',3''-((Nitrilotris(methylene))tris(benzene-3,1-diyl))tris(2-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanoic acid) tetrahydrochloride
Synonym(e):
3,3',3''-((nitrilotris(methylene))tris(benzene-3,1-diyl))tris(2-(pyrrolidin-3-yl)propanoic acid) tetrahydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCD8D74 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C42H54N4O6.4ClH/c47-40(48)37(34-10-13-43-22-34)19-28-4-1-7-31(16-28)25-46(26-32-8-2-5-29(17-32)20-38(41(49)50)35-11-14-44-23-35)27-33-9-3-6-30(18-33)21-39(42(51)52)36-12-15-45-24-36;;;;/h1-9,16-18,34-39,43-45H,10-15,19-27H2,(H,47,48)(H,49,50)(H,51,52);4*1H
Inchi Key
AUDVDLFTWNDUJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)