Merck
BDPH9BCD8E4E
Bide Pharmatech
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Synonym(e):
6-bromo[1,8]naphthyridin-2-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8E4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-3-5-1-2-7(10)12-8(5)11-4-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Inchi Key
PEDHUXRIIJIMDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)