Merck
BDPH9BCD8E8A
Bide Pharmatech
(2-(Isopropylthio)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Synonym(e):
(2-(isopropylthio)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H11O2N2S1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8E8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Physical Form
Powder or crystals
Inchi Code
1S/C7H11BN2O2S/c1-5(2)13-7-9-3-6(4-10-7)8(11)12/h3-5,11-12H,1-2H3
Inchi Key
MEFOGGSKEYACMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)