Merck
BDPH9BCD8EA6
Bide Pharmatech
Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Synonym(e):
methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD8EA6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8EA6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3
Inchi Key
ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-red or pale-yellow or gray powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)