Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD8EC0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c11-7-10-13-12-9(14-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Inchi Key
DVUSDXWUQFEAQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

