Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD94EE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10F3NO2/c1-2-16-9(15)7-4-3-6(14)5-8(7)10(11,12)13/h3-5H,2,14H2,1H3
Inchi Key
WJUSTBDZBSDNOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid or liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
