Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD975A

Bide Pharmatech

Indolo[3,2,1-jk]carbazole

Synonym(e):

indolo[3,2,1-jk]carbazole

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C18H11N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD975A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C18H11N/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15-13-7-2-4-11-17(13)19(16)18(14)15/h1-11H

Inchi Key

SZLNOBJKCVERBJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals or flocculent solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen