Merck
BDPH9BCD99BB
Bide Pharmatech
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-ylmethanol
Synonym(e):
imidazo[1,2-a]pyridin-5-ylmethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD99BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD99BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-5,11H,6H2
Inchi Key
HTTSIZUFZZFCTK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)