Merck
BDPH9BCD9BF4
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Synonym(e):
4-chloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD9BF4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-2-5-6(8)9-3-10-7(5)11-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Inchi Key
PGQJBJDESGAJSO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)