Merck
BDPH9BCDA005
Bide Pharmatech
1,4-Bis(benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalene
Synonym(e):
2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)-1-naphthyl]-1,3-benzoxazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H14O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.39
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA005 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C24H14N2O2/c1-2-8-16-15(7-1)17(23-25-19-9-3-5-11-21(19)27-23)13-14-18(16)24-26-20-10-4-6-12-22(20)28-24/h1-14H
Inchi Key
WFYSPVCBIJCZPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Pale yellow - Yellow green - Green
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)