Merck
BDPH9BCDA03E
Bide Pharmatech
2-(2,2-Dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Synonym(e):
2-(2,2-dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H20O2N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA03E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H20N2O2S/c1-10(2)8-12(4-6-15-10)7-9(14)11-3-5-13/h13H,3-8H2,1-2H3,(H,11,14)
Inchi Key
DDAGYTSVNDZBSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)