Merck
BDPH9BCDA044
Bide Pharmatech
N-(2-Amino-2-methylpropyl)-2,2-dimethylpropanamide
Synonym(e):
N-(2-amino-2-methylpropyl)pivalamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H20O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA044 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-8(2,3)7(12)11-6-9(4,5)10/h6,10H2,1-5H3,(H,11,12)
Inchi Key
FREHHEUPJHWVDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)