Fortfahren mit
BDPH9BCDA0CB
Bide Pharmatech
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Synonym(e):
2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H4O2N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.15
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
Inchi Key
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)