Merck
BDPH9BCDA0F3
Bide Pharmatech
tert-Butyl 5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 5-oxo-1,4-diazepane-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H18O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA0F3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-8(13)11-5-7-12/h4-7H2,1-3H3,(H,11,13)
Inchi Key
GLJYPTWEXBUATJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)