Merck
BDPH9BCDA13A
Bide Pharmatech
(4-Amino-2-methylphenyl)dimethylphosphine oxide
Synonym(e):
(4-amino-2-methylphenyl)dimethylphosphine oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H14O1N1P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA13A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H14NOP/c1-7-6-8(10)4-5-9(7)12(2,3)11/h4-6H,10H2,1-3H3
Inchi Key
NGOZNFGAQWLXRY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)